Learn More
asecos™ Gefahrstoffregal (Anbauregal)
Lagerung von entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten
Marke:  asecos™ 27844
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17854625
  • 893.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verzinkte Regalrahmen
  • Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
  • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
  • Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
Spezifikation
Spezifikation
10.6 gal.
Stahl
51.65 in.
51.65 in.
78.74 in.
25.08 in.
152.12 lb.
40 L
Drum Rack
1312.00 mm
1312.00 mm
2000.00 mm
637.00 mm
69 kg