Learn More
asecos™ Gefahrstoffregal (Anbauregal)
Lagerung von entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten
Marke:  asecos™ 27850
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17816436
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Verzinkte Regalrahmen
  • Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
  • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
  • Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
Spezifikation
Spezifikation
10.8 gal.
Stahl
51.42 in.
51.42 in.
78.74 in.
20.71 in.
189.60 lb.
41 L
Drum Rack
1306.00 mm
1306.00 mm
2000.00 mm
526.00 mm
86 kg