Learn More
asecos™ Gefahrstoffregal (Anbauregal)
Lagerung von entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten
Marke:  asecos™ 27838
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17268450
  • 737.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verzinkte Regalrahmen
  • Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
  • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
  • Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
Spezifikation
Spezifikation
5.3 gal.
Stahl
39.84 in.
39.84 in.
78.74 in.
17.20 in.
105.82 lb.
20 L
Drum Rack
1012.00 mm
1012.00 mm
2000.00 mm
437.00 mm
48 kg