Learn More
Tocris Bioscience™ HaXS8
Chemical dimerizer
Marke: Tocris Bioscience™ 4991/2
370.62 CHF gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
HaXS8 is a promotes covalent and irreversible HaloTag™ and SNAP-tag™ substrate dimerization. Cell permeable.HaloTag is a trademark of Promega Corporation, and SNAP-tag is a trademark of New England BioLabs, Inc.
Spezifikation
N-[[4-[[(2-Amino-9-H-purin-6-yl)oxy]methyl]phenyl]methyl]-2-[4-[(18-chloro-3,6,9,12-tetraoxaoctadec-1yl)oxy]-2,3,5,6-tetrafluorophenoxy]acetamide | |
2 mg | |
C35H43ClF4N6O8 | |
Chelator |
2080306-25-6 | |
Soluble to 100mM in DMSO | |
787.2 |
Nur für Forschungszwecke.