Learn More
3M™ Harvest RC
3M™ Harvest RC ist die nächste Generation der Ernte- und Klärtechnologie für Kulturen mit hoher Zelldichte.
Marke:  3M™ 7100236866
Artikelnummer. 17387479
  • 5520.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einstufige Chromatographie-Klärlösung für den einmaligen Gebrauch.
  • Ersetzt primäre, sekundäre und Schutzmembran-Klärstufen.
  • Entfernen Sie Zellen, Zellschutt und DNA (<500 ppb) aus der geernteten Zellkulturflüssigkeit.
  • Hohe mAb-Produktrückgewinnung (90 bis 95 %).
  • Vorhersehbare Skalierung vom Labor bis zur Fertigung.
Spezifikation
Spezifikation
24,1 cm
10 l
Modell: BC1020.