Learn More
BTX™ Micro-grabber cables for tissue slice chamber
Schließen Sie externe Geräte (Genetroden, Genepaddles, Mikroslides, Mäander-Fusionskammer) an die BTX Elektroporationsgeneratoren an
Marke:  BTX™ 450503
Artikelnummer. 15487330
  • 92.40 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mehrere Zwecke basierend auf dem zu untersuchenden Elektrodentyp
  • Kompatibel mit den meisten BTX-Systemen wie ECM 2001+ und Gemini X2
Spezifikation
Spezifikation
Gewebeschnittkammer, Oocyt, L-förmige Genetrodes Elektroden
100 V
Unsteril
Digitaler Anwender
Adapterkabel
Mini-Micro-Grabber Kabel, positiv und negativ
Bananenstecker auf Mikrograbber
Rechteckwelle