Learn More
Brady™ Für raue Umgebungen geeignete Mehrzweck-Etiketten aus transparentem Polyester für M6/M7
Holen Sie sich Klebeetiketten mit besonders starker Klebekraft für schwierige Oberflächen und die rauesten Umgebungen. Diese transparenten Polyester-Etiketten sind ideal für Labore, Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die Kennzeichnung von Schildern.
Marke:  Brady™ 173266
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17859214
  • 150.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochhaftender dauerhafter Klebstoff für Edelstahl, pulverbeschichtete Metalle, lackierten Emaille und Kunststoffe bei jedem Wetter
  • Beständig gegen UV-Licht, extreme Temperaturen, Kraftstoff und Öl, Entfettungsmittel, Reinigungsmittel, und Detergenzien
  • Schwarzer Aufdruck auf transparentem Polyester
  • UL-Zulassung gemäß UL969, CSA bis C222 Nr. 015-95, RoHS-konform nach 2011/65/EU und 2015/863)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
M7C-1900-430
Ohne
Glanz
Polyester
Thermotransfer
Unsteril
M710, BMP71
50 ft.
-94 °F bis +212 °F
0,003 in.
50 ft. x 2 in.
15.24 m
50.8 mm
ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; UL-anerkannt
Dauerhaftes Acryl
Clear
Kontinuierlich
Einseitig bedruckbar
Etiketten
Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Kennzeichnung, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
Nein
Rechteck
-70 °C bis 100 °C
0.076 mm
50 ft.
2 in.