Learn More
Brady™ Ultimatives Sicherheitsschloss aus gehärteter Stahllegierung
Der 7-Stift-Scheibenzylinder bietet höchsten Schutz vor Manipulation und Schlüsselwechsel.
157.00 CHF - 256.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Ultimate Security Vorhängeschloss |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Material | Gehärteter legierter Stahl |
Beschreibung | Ultimate Security Vorhängeschloss |
Durchmesser (metrisch) Bügel | 11 mm |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) Bügel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) Bügel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15633537
|
Brady™
805837 |
26,00 mm |
229.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15643537
|
Brady™
805838 |
50,00 mm |
256.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11726785
|
Brady™
805839 |
75,00 mm |
157.00 CHF
1 Box |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11701296
|
Brady™
805838 |
50,00 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11791286
|
Brady™
805837 |
26,00 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Schäkel und Gehäuse bestehen aus gehärtetem, legiertem Stahl höchster Qualität
Spezifikation
Ultimate Security Vorhängeschloss | |
Gehärteter legierter Stahl | |
11 mm | |
7 | |
63 mm |
Schwarz | |
Ultimate Security Vorhängeschloss | |
Gehärteter, legierter Stahl | |
Je 1 |