Learn More
Hanna Instruments™ Checker™ pH-Messgerät und Ersatzteil
Zur Verwendung mit praktisch jeder Elektrode, die den gleichen Anschluss verwendet.
Marke:  Hanna Instruments™ HI98103
Artikelnummer. 10131361
  • 153.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • pH-Bereich von 0,00 bis 14,00
  • Bietet hohe Genauigkeit mit 0,1 pH-Auflösung 
  • 1,5V
  • RH max. 95 %
  • Mit LCD und manueller Zweipunktkalibrierung
  • Durchschnittlich 3.000 Stunden Akkulaufzeit
Spezifikation
Spezifikation
pH
pH ± 0.2
pH 0 bis 14
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Hanna Instruments™ Checker™ pH-Messgerät und Ersatzteil > pH-Wert-Tester