Learn More
SI Analytics™ HandyLab 100 pH-Messgerät HL100/K
Präzise, robust und einfach zu bedienen. Erhöhen Sie die Messgeschwindigkeit und -genauigkeit dank der Auto-Read- und CMC-Funktion des HandyLab. Die Lieferung erfolgt in einer Tasche mit Lösungen, ohne Elektrode.
Marke: SI Analytics™ 285202370
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für DIN-Elektroden
- Wasserfest IP67
- Reproduzierbare Ergebnisse durch aktive automatische Auto-Read-Funktion – eliminiert das Risiko vorzeitiger Ablesungen
- CMC-Funktion zur Visualisierung des optimalen Messbereichs
- 1- bis 5-Punktkalibrierung mit 22 gespeicherten Puffersätzen
- Datenspeicher (bis zu 200 Datensätze) mit Anzeige auf dem Display
- Hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay mit Klartextmenü
Spezifikation
pH-Taschenmessgerät HL100/K | |
Tragetasche und Lösungen (keine Elektrode) | |
HandyLab 100 |