Learn More
Cole-Parmer™ Essentials HandE-Vac Absaugsystem-Handgerät
Ein kompletter Werkzeugsatz für die Aspiration – mit dem Argos Technologies HandE-Vac Handsauger können Sie den Überstand aus einer Vielzahl von Zellkulturen oder Multiwellplatten und Schalen schnell entfernen.
Marke: Cole-Parmer™ Essentials EV500
Includes: Das Handbedienungs-Set umfasst einen Sicherheitsständer, einen einkanaligen Kunststoffadapter mit Auswerfer, einen 8-kanaligen Kunststoffadapter mit Auswerfer, einen 8-kanaligen Edelstahladapter mit Auswerfer
Beschreibung
Verwendung mit Pasteurpipetten, Aspirationspipetten aus Kunststoff oder einer Vielzahl von Adaptern für spezifische AnwendungenEine druckempfindliche Taste auf der Oberseite des Geräts steuert die entsprechende Menge des eingesetzten VakuumsFunktioniert mit der standardmäßigen hausinternen Vakuumquelle oder mit den Ansaugsystemen M-Vac oder E-VacAutoklavierbarSpezifikation
HandEvac Handsauger HandEvac Handsteuerungs-Set komplett (umfasst EV501, EV503, EV514, EV520, EV526) | |
Gehäuse EV500 | |
HandE-Vac | |
HandE-Vac Handsauger | |
Einkanal-Kunststoffadapter mit Auswurf für Einmalspitze, HandE-Vac Sicherheitsstativ, 8-Kanal-Kunststoffadapter mit Auswurf für Einmalspitze, 8-Kanal-Edelstahladapter |
Autoklavierbar | |
1 oder 8 | |
Handsauger | |
E-Vac, M-Vac oder hausinterne Vakuumquelle |