Learn More
Kimberly-Clark™ Aquarius Spender für C-gefaltete Formathandtücher, weiß,
Teil der perfekt aufeinander abgestimmten Aquarius™ Waschraum-Spenderreihe. Fördert Hygiene und Kostenbegrenzung durch kontrollierte Entnahme. Reinigungsfreundlich. Mit verschiedenen C-gefalteten Formathandtüchern einsetzbar.
Marke:  Kimberly-Clark™ 6954
33.69 CHF gültig bis 2025-02-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24130" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15242896
  • 50.25 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aquarius™ Spender für Handtücher mit C-Faltung – Weiß
  • Fördert Hygiene und Kostenbegrenzung durch kontrollierte Entnahme.
  • Wartungsfreundliches Design für Kosteneinsparungen auch in Bereichen mit hohem Verbrauch. Leicht zu entriegeln und zu befüllen, mit individuell anpassbarem Sichtfenster zur Anzeige des Nachfüllbedarfs
  • Schickes, zeitgemäßes Design mit weißer, reinigungsfreundlicher Hochglanzoberfläche ohne Schmutz- und Staubfallen
  • Kombinierbar mit den folgenden Handtüchern: Hostess™ (Art.-Nr. 6806, 6804, 6805, 6802, 6800, 6801, 6803, 6876, 6871 und 6872)Kleenex™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Spender für Papierhandtücher in C-Faltung
420 x 320 x 151 mm
Plastic
1
Handtuchspender für den Einsatz in Waschräumen oder im Labor
Weiß
Paper Towel
Wall Mount
Hinged Lid with Front Opening