Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™
Perfekt für Seifenspender in stark frequentierten Waschräumen. Kleenex™
Marke:  Kimberly-Clark™ 6333
67.47 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12422320
  • 151.00 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
  • Kleenex™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Handreiniger
Liquid
6
33.8 oz.
13,6 lb.
Durchsichtig
93 x 93 x 180 mm
6 x 1 L
1.000 ml
1,033 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kleenex™ > Volumen: 1000 ml