Learn More
Kimberly-Clark™ Handreiniger
Gibt die ideale Menge an Seife für jeden Waschvorgang ab, um übermäßigen Gebrauch zu verhindern. Kimberly-Clark™ KLEENEX™ Luxus-Schaumhandreiniger für den häufigen Gebrauch ermöglicht bis zu doppelt so viele Waschvorgänge pro Liter wie herkömmliche Flüssigseifen.
Marke: Kimberly-Clark™ 6345
75.60 CHF gültig bis 2024-09-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21675" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Farbfreier und parfümfreier Schaum
- Luxuriöses Gefühl für die häufige Anwendung
- Stabile, hygienisch abgedichtete Kassetten, die schnell und einfach zu installieren sind
- Geben bis zu 2,500 Spritzer Seife ab,
- Kassetten schrumpfen, wenn sie leer sind, um Platz zu sparen und sind recycelbar (nachdem die Pumpen entfernt wurden)
Spezifikation
Handreiniger | |
4 elektronische Kassetten | |
40.6 oz. | |
4,8 kg |
Durchsichtig | |
Bis zu 2.500 Abgaben | |
1200 mL |