Learn More
Hamilton™ Austauschbare Nadel für kleinen Kolben (2.5 – 100 μl-Spritzen)
Geeignet für abnehmbare (RN)-Spritzen der Größe 100 μl und kleiner.
Marke:  Hamilton™ 7762-04
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10183352
  • 194.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Standardnadellänge beträgt 51 mm (2 in.)
  • Spezielle Gaugen, Längen und Spitzenarten sind lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
31 G
0,01 in.
0.26 mm
2 in.
51 mm
Ansatz aus Edelstahl
0.005 Zoll
0.13 mm
Ideal bei der Gefahr einer Verstopfung der Nadel
Spritzenersatznadel
Stumpf