Learn More
Hamilton™ PRP™Serie Schutzkartuschenhalter-Ersatzkartuschen
Ersatzkartuschen für PRP-1, PRP-3, PRP-X100, PRP-X200, PRP-X300, PRP-X400
361.00 CHF - 409.00 CHF
Spezifikation
pH | 1 bis 13 |
---|---|
Partikelgröße | 10 μm |
Länge (metrisch) | 25 mm |
Max. Druck | 5000 psi |
Material | Edelstahl 316 |
Produktcode | Marke | Sorbens | Innendurchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sorbens | Innendurchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10696401
|
Hamilton™
79445 |
Gehäuse PRP-1 | 2.0 mm | Hypersil™ HPLC-Säule |
409.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10686591
|
Hamilton™
79446 |
PRP-X100 | 4 mm | Hypersil™ HPLC-Säule |
375.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10665461
|
Hamilton™
79449 |
Gehäuse PRP-X200 | 2.0 mm | Analysesäule für organische Säuren |
391.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11523294
|
Hamilton™
79452 |
Gehäuse C18 | 2.0 mm | Analysesäule für organische Säuren |
361.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Ersatzkartuschen aus Edelstahl oder PEEK.
Spezifikation
1 bis 13 | |
25 mm | |
Edelstahl 316 |
10 μm | |
5000 psi |