Learn More
Hamilton™ Zubehör für PRP-C18 Umkehrphasen-HPLC-Säulen – Vorsäulenkartuschen-Kits
Vorsäulen schützen die HPLC-Säule und entfernen Partikelkontaminationen und stark adsorbierende Verbindungen aus Proben, wodurch die Lebensdauer der analytischen Säule verlängert wird
372.00 CHF - 390.00 CHF
Spezifikation
pH | 1 bis 13 |
---|---|
Max. Druck | 5000 psi |
Innendurchmesser (metrisch) | 4.6 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Partikelgröße | Zur Verwendung mit (Geräte) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Partikelgröße | Zur Verwendung mit (Geräte) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15303984
|
Hamilton™
79687 |
8 mm | 12 bis 20 μm | Analyse-Vorsäulen | Titan |
390.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15325074
|
Hamilton™
79689 |
20 mm | 12 bis 20 μm | Vorsäule für SemiPrep/Prep | Edelstahl 316 |
372.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Die Vorsäulen sind modular aufgebaut, und der Austausch der Kassetten ist einfach und werkzeuglos. Kassettenhalter für Vorsäulen sind je nach Säule aus Edelstahl und PEEK-Materialien erhältlich. Beide Designs sind optimiert, um das Totvolumen zu reduzieren und eine zusätzliche Säulenbandverbreiterung zu verhindern.
Die Halter für die Kassetten sind unbegrenzt wiederverwendbar. Wie bei allen Vorsäulen sollten diese vor der analytischen Säule und nach dem Injektionsventil installiert werden.
Vorsäulen für HPLC-Säulen aus Edelstahl
- Gehäusematerial: Eloxiertes Aluminium
- Größe und Material der Anschlussschläuche: 1/16 Zoll Außendurchmesser, 0.28 mm Innendurchmesser, 316 Edelstahl
- Kassettenmaterialien: Zylinder: PTFE; Manschette: 304 Edelstahl; Fritten: 316 Edelstahl; Frittenporösität: 2 μm
- Kassettenabmessungen: 20 x 2.3 mm Innendurchmesser
- Kassettenbettvolumen: 80 μ l
- Verpackungsmaterial für Kassetten: Wie auf der Kassette angegeben
- Gehäusematerial: Eloxiertes Aluminium
- Größe und Material der Anschlussschläuche: 1/16 Zoll Außendurchmesser, 0.28 mm Innendurchmesser, 316 Edelstahl
- Kassettenmaterialien: Zylinder: PTFE; Manschette: 304 Edelstahl; Fritten: 316 Edelstahl; Frittenporösität: 2 μm
- Kassettenabmessungen: 20 x 4.6 mm Innendurchmesser
- Kassettenbettvolumen: 332 μ l
- Verpackungsmaterial für Kassetten: Wie auf der Kassette angegeben
- Gehäusematerial: Polyetheretherketon (PEEK) und Delrin
- Größe und Material der Anschlussschläuche: 1/16 Zoll Außendurchmesser, 0.25 mm Innendurchmesser, PEEK
- Kassettenmaterialien: Zylinder: PEEK; Fritten: Titan; Frittenporösität: 2 μm
- Kassettenabmessungen: 8.0 x 3.0 mm Innendurchmesser
- Kassettenbettvolumen: 56 μ l
- Verpackungsmaterial für Kassetten: Wie auf der Kassette angegeben
Spezifikation
1 bis 13 | |
5000 psi | |
4.6 mm |