Learn More
Hamilton™ X 6 NEUROS REPLACEMENT NEEDLES, 33 GAUGE, SMALL
Abnehmbare Nadeln können mit ausgewählten abnehmbaren Hamilton Nadeln (RN) der 700 und 1700 Neuros Spritzenserie verwendet werden
Marke:  Hamilton™ 65461-01
Artikelnummer. 15162654
  • 265.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Spezielle stumpfe Nadelspitze für neurowissenschaftliche Anwendungen
  • 304 Edelstahl
  • 33 Gauge
  • Stumpfe Nadelspitze (Spitzentyp 3)
  • Die Länge der freiliegenden Nadel kann vom Anwender auf 0 bis 20 mm eingestellt werden
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 6 Stück
Neuros Ersatznadeln funktionieren mit den folgenden Hamilton Spritzen der Serie 700 und 1700:
  • Modell 75 RN-Spritze (14-824-651)
  • Modell 1701 RN-Spritze (14-824-652)
  • Modell 1702 RN-Spritze (14-824-653)
  • Modell 1705 RN-Spritze (14-824-654)
  • Modell 1710 RN-Spritze (14-824-655)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
0.00015 Zoll
0.004 mm
Wird für neurowissenschaftliche Anwendungen und ausgewählte Hamilton-abnehmbare Nadel der 700 und 1700 Serie 0.79 μl Neuros-Spritzen verwendet
Abnehmbares Quadrat/Stumpf
33 G
0.0003 Zoll
0.008 mm
Ersatznadel