Learn More
Hamilton™ Microliter™ Spritzen für PerkinElmer AutoSystem und Clarus 500 GC Autosampler
Entwickelt für die Verwendung mit Perkin Elmer Autosystem und Clarus 500 Gaschromatographie (GC) Autosamplern
Marke: Hamilton™ 88040
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Microliter-Spritze mit einem Kolben aus Edelstahl, der von Hand am Glaszylinder angebracht ist und für die Probenahme von Flüssigkeiten ausgelegt ist. Die Spritze verfügt über einen Anschluss für eine zementierte Nadel (N). Erhältlich in dem Volumen 5 μl
- Nadel mit stumpfer Spitze zur Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und für das Pipettieren
- Anschluss: zementierte Nadel (N)
- Für Spritzen mit geringem Volumen
- Die Nadeln werden an der Stelle der Nullpunktmarkierung in den Spritzenzylinder aus Glas zementiert
- Das Totvolumen ist auf das interne Volumen der Nadel begrenzt
- Nicht autoklavierbar
- Der Nadelabstand wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und kann nicht vom Anwender ausgewählt werden
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
0,014 in. | |
0.17 mm | |
0,26 in. | |
6.6 mm | |
2,75 in. | |
69.9 mm | |
2000 psi | |
50 °C | |
75 N | |
Je | |
Stumpf | |
Zementiert |
Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben) | |
0.0065 Zoll | |
0,018 in. | |
0.343 mm | |
0.46 mm | |
2.75 Zoll | |
Microliter Spritze | |
122 °F | |
50 °F | |
10 °C | |
5 μl | |
PerkinElmer Autosystem und Clarus 500 GCs |