Learn More
Hamilton™ Microliter™ und Gastight™ Agilent 7673, 7683, 7693 und 6850 ALS GC-Spritzen: Model 1701N
Geeignet für Agilent 7673, 7683, 7693 und 6850 automatische Flüssigprobengeber (ALS) für Gaschromatographie-Autosampler (GC).
Marke: Hamilton™ 80096
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Gastight-Spritzen verfügen über eine Kolbenspitze aus PTFE, die eine enge Verbindung zwischen dem Spritzenkörper und dem Kolben erzeugt und so die Probennahme aus Flüssigkeiten und Gasen ermöglicht.
Spritzenanschlüsse
- Zementierte Nadel (N) – Bei kleinvolumigen Spritzen sind die Nadeln am Nullpunkt der Skala in den Spritzenkolben aus Glas zementiert. Dadurch wird das Totvolumen auf das interne Volumen der Spritze beschränkt. Nicht autoklavierbar. Der Nadelabstand wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und kann nicht vom Anwender ausgewählt werden.
- Abnehmbare Nadel (RN) – Die Nadeln sind abnehmbar und verfügen über ein Hamilton-spezifisches Design. Das Design sorgt dafür, dass die Nadeln genau an der Nullpunktmarkierung der Spritze sitzen. Der Anwender kann Nadelstärke, Nadellänge und Spitzenform auswählen, um die Spritze für seine spezifischen Anwendungen zu optimieren. Darüber hinaus ermöglicht dieser Anschluss das Herausnehmen der Nadel, ohne das Totvolumen der Spritze zu vergrößern, und ist ideal, wenn die Gefahr einer Verstopfung der Nadel besteht. In zerlegtem Zustand autoklavierbar Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
Nadelspitzentypen
Spezifikation
Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben) | |
0,018 in. | |
0,64 bis 0,13 mm | |
0,26 in. | |
6.6 mm | |
1,7 in. | |
43 mm | |
1000 psi | |
50 °C | |
1701 N | |
10 °C | |
10 μl | |
Agilent 7673, 7683, 6850 Automatischer Flüssigprobenehmer, Gaschromatographie-Autosampler |
23 bis 26s G | |
0.0133 bis 0.005 Zoll | |
0.0283 bis 0.0187 Zoll | |
0.46 mm | |
0,72 bis 0,47 mm | |
1.71 Zoll | |
Gasdichte Spritze | |
122 °F | |
50 °F | |
AS | |
6 Packungen | |
Konus | |
Zementiert |