Learn More
Hamilton™ Microlab 600 Zubehör für Verdünner-/Dispensiersystem – Spritzenpumpen
Präzise Schrittmotoren mit hohem Drehmoment
6625.00 CHF - 7410.00 CHF
Spezifikation
Stromstärke | 2.5 A |
---|---|
Spannung | 24 VDC |
Abmessungen (L x B x H) außen | 177.8 x 139.7 x 266.7 mm (7 x 5.5 x 10.5 in.) |
Elektrische Anforderungen | 24 VDC 50/60 Hz |
Frequenz | 50/60 Hz |
Benachrichtigungen:
Produkte in dieser Gruppierung können andere Spannungen als die US-Standardspannung von 110/115 V aufweisen. Bitte prüfen und bestätigen Sie Ihre Auswahl vor Abschluss Ihrer Bestellung. Einige dieser Produkte können nicht zurückgegeben werden.
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15330311
|
Hamilton™
ML630 |
Universalventil, länderspezifisches Netzkabel, Auswahl aus 1 Spritze, Sondenbuchse |
6625.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15350311
|
Hamilton™
ML635 |
Universalventil, länderspezifisches Netzkabel, Auswahl aus 1 Spritze |
7410.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Ventilmotor mit hohem Drehmoment
- Präzisions-Spritzenantriebe mit Auflösung von 48,000 Schritten über 60 mm
- Beleuchtete Ein-/Aus-Schalter und Taste „Vorpumpen“
- Unabhängige linke und rechte Trigger-Ports
- Lüfterloser Wärmeabzug
- 24 V-Leistungsaufnahme
- CAN Daisy Chain-Eingang/-Ausgang
- RS-232 -Konsolenanschluss
- Power over Ethernet (PoE)
- TTL-Eingang/Ausgang
- Einschließlich CD mit der Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) von Microlab 600
- Die API ist mit Windows-Computern kompatibel, auf denen Windows™ .NET Framework 2.0 läuft
- Enthält Beispielprogramme, die in LabView™, Visual Basic und Visual C# geschrieben wurden
Spezifikation
2.5 A | |
177.8 x 139.7 x 266.7 mm (7 x 5.5 x 10.5 in.) | |
50/60 Hz | |
266,7 mm | |
177,8 mm | |
139,7 mm |
24 VDC | |
24 VDC 50/60 Hz | |
10.5 Zoll | |
7 Zoll | |
5.5 Zoll |