Learn More
Hamilton™ Spitze, nicht-stanzende Nadeln für Kel-F-Ansatz (Luer Lock)
Kel-F-Ansatznadeln (KF) können mit Spritzen und Anschlüssen für Luer-Konus (LT) und Luer-Lock aus PTFE (TLL) verwendet werden. Die Standardnadellänge beträgt 2 in. (51 mm). Kundenspezifische Längen und Punktformate sind erhältlich.
116.00 CHF - 146.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Material | Edelstahl |
Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2 in. |
Produkttyp | Kel-F Hub Nadel |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Spritzen und Anschlüsse mit Luer-Spitze oder PTFE Luer-Lock |
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Art der Kanülenspitze | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Art der Kanülenspitze | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11582275
|
Hamilton™
90120 |
20 G | Spitz, schräg, gebogen | 0.02 Zoll | 0.035 Zoll |
118.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11592275
|
Hamilton™
90121 |
21 G | Spitz, schräg, gebogen | 0.02 Zoll | 0.032 Zoll |
118.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11562275
|
Hamilton™
90118 |
18 G | Spitz, schräg, gebogen | 0.033 Zoll | 0.05 Zoll |
116.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11502285
|
Hamilton™
90123 |
23 G | Spitz, schräg, gebogen | 0.013 Zoll | 0.025 Zoll |
118.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15186764
|
Hamilton™
90123 |
23 G | Spitz, schräg, gebogen | 0.013 Zoll | 0.025 Zoll |
118.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11522285
|
Hamilton™
90125 |
25 G | Spitz, schräg, gebogen | 0,01 in. | 0,01 in. |
118.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11532285
|
Hamilton™
90126 |
26 G | Spitz, schräg, gebogen | 0,01 in. | 0.018 in. |
146.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11582285
|
Hamilton™
90139 |
26 s G | Spitz zulaufend | 0.005 Zoll | 0.018 in. |
118.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10008340
|
Hamilton™
90138 |
22 s G | Spitz zulaufend | 0.005 Zoll | 0.028 Zoll |
118.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10363421
|
Hamilton™
90122 |
22 G | Spitz, schräg, gebogen | 0.016 in. | 0.028 Zoll |
116.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Mit Kel-F-Ansatz kompatible Spritzenanschlüsse
- Luer-Spitze (LT) – Die Nadeln sind abnehmbar und passen über eine geschliffene Glasnabe, die in Form eines männlichen Luers konisch ist. Der LT-Anschluss akzeptiert die meisten hypodermischen Nadeln, wurde jedoch speziell für die Verwendung mit Hamilton Kel-F Nadeln entwickelt. Dieser Anschluss erhöht das Totvolumen in der Spritze, was bei einigen Anwendungen möglicherweise nicht geeignet ist. In zerlegtem Zustand autoklavierbar
- Luer-Lock aus PTFE (TLL): Dieser Anschluss verfügt über einen PTFE-Luer-Konus mit Außengewinde, mit vernickeltem Verschlussansatz aus Messing, zur Verwendung mit Kel-F-Nadeln, Nadeln mit Ansatz aus Metall und Universal-Verbindungsstücken. Außerdem wird der TLL mit Hamilton Verdünnern/Spendern, OEM-Anwendungen sowie manuell bedienbar verwendet. Die Version mit Schlitzen wird während der Befestigung an einigen Geräten verwendet, hat jedoch keine Auswirkungen auf die Verbindung zu Nadeln. Autoklavierbar in demontiertem Zustand , außer bei25 ml-Spritzen und bei größeren Spritzen. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
- Spitzentyp 2 – Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen. Erhältliche Gauges: 31-10
Sechs Nadeln pro Packung.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
2 in. | |
Spritzen und Anschlüsse mit Luer-Spitze oder PTFE Luer-Lock |
Edelstahl | |
Kel-F Hub Nadel |