Learn More
Hamilton™ Nadeln mit stumpfer Spitze für Kel-F-Ansatz (Luer Lock)
Nadeln für Kel-F-Ansatz (KF) eignen sich für Spritzen und Anschlüsse mit Luer-Spitze (LT) und PTFE Luer-Lock (TLL). Die Standard-Nadellänge beträgt 2 in. (51 mm). Individuelle Längen und Spitzenausführungen sind lieferbar.
Marke:  Hamilton™ 90514
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13436319
  • 126.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kel-F-Ansatznadeln (KF) können mit Spritzen und Anschlüssen für Luer-Konus (LT) und Luer-Lock aus PTFE (TLL) verwendet werden. Die Standardnadellänge beträgt 2 Zoll (51 mm). Kundenspezifische Längen und Spitzenarten sind erhältlich.
Spritzenabschlüsse für Kel-F-Ansatz
  • Luer-Spitze (LT) - Die Nadeln sind abnehmbar und passen auf Ansätze aus geschliffenem Glas, die sich in der Form eines männlichen Luer-Anschluss verjüngen. Die LT-Abschlüsse eignen sich zur Aufnahme der meisten Injektionsnadeln, wurden jedoch speziell für den Einsatz mit Hamilton Kel-F-Nadeln konzipiert. Diese Anschlussart erhöht das Totvolumen in der Spritze und kann daher für einige Anwendungsbereiche nicht geeignet sein. Im zerlegten Zustand autoklavierbar.
  • Luer-Lock aus PTFE (TLL) – Dieser Spitzenabschluss verfügt über einen Luer-Konus aus PTFE mit Außengewinde und vernickeltem Messingansatz, an dem sich Kel-F-Nadeln, Nadeln mit Metallansatz sowie Universal-Verbindungsstücke anbringen lassen. Außerdem lässt sich der TLL-Anschluss mit Hamilton Verdünnern und Dispensern, OEM-Geräten und manuellen Vorrichtungen verbinden. Im zerlegten Zustand autoklavierbar, außer bei 25 ml-Spritzen und größer. Wiederholtes Autoklavieren beeinträchtigt die Lebensdauer der Spritze.
Nadelspitzenausführungen
  • Spitzenausführung 3 - Stumpfe Nadelspitze für den Einsatz mit HPLC-Injektionsventilen sowie zum Pipettieren von Proben. Erhältliche Nadelstärken: 10 bis 31
Sechs Nadeln pro Packung.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
14 ga
0.062 in.
2.11 mm
Kel-F Hub Nadel
Spritzen und Anschlüsse mit Luer-Spitze oder PTFE Luer-Lock
Edelstahl
0.062 in.
1.6 mm
2 in.
Stumpf