Learn More
Hamilton™ Gastight™ Spritzen der Serie 1800 mit abnehmbaren Nadeln
Dank ihrer verstärkten Kolbenausführung eignen sich die Spritzen der 1700 Serie optimal für die Dosierung von Volumen zwischen 1 und 500 μl.
174.00 CHF - 221.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Kolben aus Edelstahl |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0.005 Zoll |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abgabe von Volumina von 1 μl bis 500 μl |
Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2 in. |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Volumen (metrisch) | Kanülen-Gauge | Max. Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Volumen (metrisch) | Kanülen-Gauge | Max. Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10757391
|
Hamilton™
84877 |
Modell 1801 | 10 μl | 26 s G | 1000 psi |
174.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10465621
|
Hamilton™
84883 |
Modell 1805 | 50 μl | 22 s G | 1000 psi |
179.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10633171
|
Hamilton™
84880 |
Modell 1802 | 25 μl | 22 s G | 1000 psi |
179.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10495781
|
Hamilton™
84886 |
Modell 1810 | 100 μl | 22 s G | 1000 psi |
187.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10435461
|
Hamilton™
84889 |
Modell 1825 | 250 μl | 22 s G | 500 psi |
221.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Am Flansch der Spritze ist ein blauer Spritzenhalter angebracht. Der Spritzenhalter verfügt über eine Stelle zum Halten der Spritze, an der der Zylinder nicht erwärmt wird, was zu Ungenauigkeiten bei der Dosierung führen würde. Darüber hinaus stützt dies die Kolben kleiner Volumen, die beim Einspritzen zum Verbiegen neigen. Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen stehen zur Verfügung.
1800 Spitzenanschlüsse der Reihe
- Abnehmbare Nadel (RN) – Die Nadeln sind abnehmbar und haben ein Hamilton-spezifisches Design. Das Design sorgt dafür, dass die Nadeln genau an der Nullpunktmarkierung der Spritze sitzen. Der Anwender kann Nadelstärke, Nadellänge und Spitzenform auswählen, um die Spritze für seine spezifischen Anwendungen zu optimieren. Darüber hinaus ermöglicht dieser Anschluss das Herausnehmen der Nadel, ohne das Totvolumen der Spritze zu vergrößern, und ist ideal, wenn die Gefahr einer Verstopfung der Nadel besteht. In zerlegtem Zustand autoklavierbar Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
- Spitzentyp 3 – Stumpfe Nadelspitze zur Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und zum Pipettieren von Proben. Erhältliche Gauges: 22
- Spitzentyp 4 – Standardmäßige, um 12° abgeschrägte Nadelspitze für Life Science-Anwendungen. Erhältliche Gauges: 22. Spezielle Spitzentypen wie 30°, 45° oder andere Winkel sind auf Anfrage erhältlich.
- Spitzentyp 5 – Konische Nadel mit seitlicher Öffnung zum Durchstoßen von Septen, dünnwandigem Vinyls und Kunststoffen ohne Kern. Erhältliche Gauges: 26-22
Spezifikation
Autoklavierbar | |
0.005 Zoll | |
2 in. | |
115 °C | |
2 | |
Je | |
Abnehmbar |
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Kolben aus Edelstahl | |
Abgabe von Volumina von 1 μl bis 500 μl | |
239 °F | |
50 °F | |
10 °C | |
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend |