Learn More
Hamilton™ 1700 Series Gastight™ Spritzen: Anschlusstyp RN
Gasdichte Version der Spritzen der Originalserie 700, ideal zum Abfüllen von Volumina von 1 bis 500 μl
Marke:  Hamilton™ 80030
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10738541
  • 110.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Spritzenreihe bietet eine Vielzahl an Anschluss- und Kanülenoptionen.
Abnehmbare Kanüle (RN). Diese Kanülen sind abnehmbar und besitzen ein Hamilton-spezifisches Design. Durch dieses Design können die Kanülen genau an der Graduierungsnullmarke der Spritze sitzen. Anwender können Gauge, Länge und Spitzenart der Kanüle auswählen, um die Spritze für bestimmte Anwendungen zu optimieren. Darüber hinaus ermöglicht dieser Anschluss, dass die Kanüle abgenommen werden kann, ohne das Totvolumen der Spritze zu erhöhen und ist ideal geeignet, wenn ein Verstopfungsrisiko der Kanüle besteht. Autoklavierbar, wenn abgenommen. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensspanne der Spritze.
Kanülenspitzenarten (Spitzenarten 4 und AS sind auf Anfrage lieferbar)
  • Spitzenart 2 - scharf, abgeschrägt, gebogen, nicht-stanzende Kanülenspitze empfohlen für die Septumpenetration. Erhältliche Gauges: 34-10
  • Spitzenart 3 - Stumpfe Kanülenspitze für die Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und für die Pipettierung von Proben. Erhältliche Gauges: 34-10
  • Spitzenart 4 - Standard 12° abgeschrägte Kanülenspitze wird für Anwendungen in den Biowissenschaften empfohlen. Erhältliche Gauges: 34-10. Spezielle Kanülenwinkel wie 0 bis 60° sind auf Nachfrage lieferbar.
  • Spitzenart 5 - Konische Kanüle mit Seitenzugang für das Durchstoßen von Septen, Vinylen und Kunststoffen mit geringer Dicke und ohne Kern. Erhältliche Gauges: 26-10
  • Spitzenart AS - Speziell konisch zulaufende Kanülenspitze, die bei Autosamplerspritzen angewendet wird. Die nicht-stanzende Kanülenspitze wird für das Durchstoßen des Septums empfohlen. Erhältliche Gauges: 26-10
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
26 s ga
0,005 in.
0,01 in.
0.46 mm
0.47 mm
2 in.
51 mm
1000 psi
115 °C
1701
10 °C
10 μl
Abnehmbar
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben)
0,01 in.
0.13 mm
0,26 in.
6.6 mm
Ideal für das Dispensieren von Flüssigkeiten und Gasen. Nützlich für Proben mit aufgelösten oder suspendierten Molekülen
2 in.
Gasdichte Spritze
239 °F
50 °F
2
Je
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend