Learn More
Hamilton™ 1700 Series Gastight™ Gel Loading Syringes: RN Termination, 2.75 in. (70mm) Needle Length: RN Termination, 2.75 in. (70mm) Needle Length
Entwickelt für Multiplex-DNA-Sequenzierungsmethoden.
Marke: Hamilton™ 78633
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GASTIGHT Spritzen verfügen über eine Kolbenspitze aus PTFE, die eine enge Verbindung zwischen dem Spritzenkörper und dem Kolben erzeugt und so die Probennahme aus Flüssigkeiten und Gasen ermöglicht. Die Spritze verfügt entweder über eine zementierte Nadel (N) oder eine abnehmbare Nadel (RN). Erhältlich in 10 ml-Volumen.
Spritzenanschlüsse
- Zementierte Nadel (N) – Bei kleinvolumigen Spritzen sind die Nadeln in den Spritzenkolben aus Glas am Nullpunkt der Skala eingebettet. Dadurch wird das Totvolumen auf das interne Volumen der Spritze beschränkt. Nicht autoklavierbar. Der Nadelabstand wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und kann nicht vom Anwender ausgewählt werden.
- Nadelspitzentypen
- Spitzentyp 3 – Stumpfe Nadelspitze zur Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und zum Pipettieren von Proben. Erhältliche Gauges: 0.2, 0.3, 0.4 mm
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Für Multiplex-DNA-Sequenzierungsanwendungen konzipiert | |
6.9 cm | |
3 |
0.2 mm | |
2,75 in. | |
Ersatznadel |