Learn More
Hamilton™ Gastight™ SampleLock™ Spritzen der Serien 1700 und 1000, 22s Gauge
Hamilton SampleLock Spritzen ermöglichen das Sammeln, Lagern, Transportieren und Analysieren flüssiger oder gasförmiger Proben ohne die Gefahr von Verdunstungsverlust oder Umweltkontamination.
Marke:  Hamilton™ 80956
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10782191
  • 258.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Spritzen sind in Größen von 50 μl bis 500 μl erhältlich. Ein einfach zu bedienendes Drehventil und ein positiver hinterer Anschlag auf SampleLock verhindern den Verlust von Probe und Kolbenausblasen. Optionale Luer-Lock-Adaptergewinde für Stecker und Luer-Lock-Buchsen am SampleLock-Ventil, wodurch die Spritzen mit einer Vielzahl von Anschlüssen und Fittings kompatibel sind. Typische Anwendungen sind:
  • Headspace-Anwendung
  • Entnahme und Lagerung von Umweltproben
  • Vordruck der gasförmigen Probe für die GC-Analyse
  • Injektion interner Standards durch den Ventilanschluss in Proben
  • Probenaufstockung
Anschlüsse für die Probenverriegelung für Spitzen der Serie 1700 und 1000
  • Probenverriegelung (SL) – Die Probenverriegelung verfügt über ein Ein/Aus-Spritzenventil mit RN-Nadel. Dieser Anschluss wird für den Headspace, die Entnahme und Lagerung von Umweltproben, die Druckvorstufe von gasförmigen Proben für die GC-Analyse und die Probenaufstockung verwendet. Nicht autoklavierbar.
  • Nadelspitzentypen
    • Spitzentyp 2 – Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen. Erhältliche Gauges: 22
    Spezifikation
    Spezifikation
    Nicht autoklavierbar
    22 s G
    0,005 in.
    0,02 in.
    0.72 mm
    0.72 mm
    2 in.
    1000 psi
    115 °C
    2
    Je
    51 mm
    Probensperre, abnehmbar
    Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben)
    0.04 Zoll
    0.15 mm
    0.3 Zoll
    7.75 mm
    Ermöglichen das Sammeln, Lagern, Transportieren und Analysieren flüssiger oder gasförmiger Proben ohne die Gefahr von Verdunstungsverlust oder Umweltkontamination.
    Allzweckspritze
    239 °F
    50 °F
    10 °C
    50 μl
    Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend