Learn More
Hamilton™ Gastight™ SampleLock™ Spritzen der Serien 1700 und 1000, 22 Gauge
Hamilton SampleLock Spritzen ermöglichen das Sammeln, Lagern, Transportieren und Analysieren flüssiger oder gasförmiger Proben ohne die Gefahr von Verdunstungsverlust oder Umweltkontamination.
308.00 CHF - 987.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kanülen-Gauge 22 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,01 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.41 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,02 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Max. Druck Min. Temperatur (angloamerikanisch) Min. Temperatur (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Max. Druck Min. Temperatur (angloamerikanisch) Min. Temperatur (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11355151
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hamilton™
81356
1 ml 200 psi 50 °F 10 °C
308.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10310071
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hamilton™
81456
2.5 ml 200 psi 50 °F 10 °C
317.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15164765
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hamilton™
81456
2.5 ml 200 psi 50 °F 10 °C
317.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10402015
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hamilton™
81556
5 ml 200 psi 50 °F 10 °C
378.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10787954
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hamilton™
81656
10 ml 200 psi 50 °F 10 °C
378.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11583414
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hamilton™
86326
25 ml 100 psi 50 °F 10 °C
778.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10069083
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hamilton™
86336
50 ml 100 psi 50 °F 10 °C
814.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10256274
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hamilton™
86346
100 ml 100 psi 50 °F 10 °C
987.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hamilton SampleLock Spritzen ermöglichen das Sammeln, Lagern, Transportieren und Analysieren flüssiger oder gasförmiger Proben ohne die Gefahr von Verdunstungsverlust oder Umweltkontamination.
Die Spritzen sind in Größen von 1 ml bis 100 ml erhältlich. Ein einfach zu bedienendes Drehventil und ein positiver hinterer Anschlag auf SampleLock verhindern den Verlust von Probe und Kolbenausblasen. Optionale Luer-Lock-Adaptergewinde für Stecker und Luer-Lock-Buchsen am SampleLock-Ventil, wodurch die Spritzen mit einer Vielzahl von Anschlüssen und Fittings kompatibel sind. Typische Anwendungen sind:
  • Headspace-Anwendung
  • Entnahme und Lagerung von Umweltproben
  • Vordruck der gasförmigen Probe für die GC-Analyse
  • Injektion interner Standards durch den Ventilanschluss in Proben
  • Probenaufstockung
Anschlüsse für die Probenverriegelung für Spitzen der Serie 1700 und 1000
  • Probenverriegelung (SL) – Die Probenverriegelung verfügt über ein Ein/Aus-Spritzenventil mit RN-Nadel. Dieser Anschluss wird für den Headspace, die Entnahme und Lagerung von Umweltproben, die Druckvorstufe von gasförmigen Proben für die GC-Analyse und die Probenaufstockung verwendet. Nicht autoklavierbar.
  • Nadelspitzentypen
    • Spitzentyp 2 – Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen. Erhältliche Gauges: 26-22
    Spezifikation
    Spezifikation
    Nicht autoklavierbar
    0,01 in.
    0,02 in.
    Ermöglichen das Sammeln, Lagern, Transportieren und Analysieren flüssiger oder gasförmiger Proben ohne die Gefahr von Verdunstungsverlust oder Umweltkontamination.
    Allzweckspritze
    2
    Je
    Probensperre, abnehmbar
    22 G
    0.41 mm
    0.72 mm
    2 in.
    50 °F
    10 °C
    Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend