Learn More
MP Biomedicals™ Ham's F-12 (modifiziert) mit L-Glutamin, ohne Natriumhydrogencarbonat
Das F-12-Medium von Ham wurde für das serumfreie Wachstum von chinesischen Hamster-Ovarialzellen (CHO) mit geringer Dichte entwickelt.Ham's F-12 eignet sich gut für das Wachstum von primären Rattenhepatozyten und Prostataepithelzellen.Es ist auch das Medium der Wahl für Toxizitäts-Assays mit CHO-Zellen.
Marke:  MP Biomedicals™ 091042120
36.29 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24331" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17328593
  • 38.20 CHF / 10 Liter
Verfügbar ab: 26-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ursprünglich wurden Hams Nährstoffmischungen für das klonale Wachstum von Ovarial-Klonzellen des chinesischen Hamsters (CHO), HeLa-Zellen und Maus-L-Zellen entwickelt.Je nach Zelltyp, der kultiviert wird, sind sowohl F-10- als auch F-12-Medien für die Verwendung mit oder ohne Serum formuliert.
Ham's F-12 eignet sich gut für das Wachstum von primären Rattenhepatozyten und Prostataepithelzellen und ist auch das Medium der Wahl für Toxizitäts-Assays mit CHO-Zellen.MP Biomedical™ bietet außerdem Ham's F-12 mit zusätzlich 25 mM HEPES für eine verbesserte Pufferung im optimalen pH-Bereich von 7,2 bis 7,4.
F12K ist eine Modifikation von Ham's F-12 und Coon's F-12 mit erhöhten Aminosäure- und Pyruvat-Konzentrationen.Zusätzlich wurden die Salze modifiziert (Konigsbergs).F12K wurde für die Kultivierung von differenzierten Ratten- und Hühnerzellen und primären menschlichen Leberzellen entwickelt.MgCl2 wurde durch MgSO4 ersetzt, das eine äquivalente Menge des Mg-Ions enthält.
Nutzungshinweis:Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zellkulturmedium
Glutamin
Kein Natriumhydrogencarbonat
Pulver zur Herstellung von 10 x 1 l Lösung