Learn More
Gibco™ Hams F-10 Nährstoffmischung, HEPES
Hams F-10 Nährstoffmischung, HEPES
26.67 CHF - 546.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Gemäß Norm ISO 13485, FDA |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
Zelllinie | CHO |
Konzentration | 1 X |
Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11510606
|
Gibco™
22390017 |
100 ml |
26.67 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10083132
|
Gibco™
22390025 |
500 ml |
65.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11540606
|
Gibco™
22390082 |
20 x 100 ml |
457.00 CHF
2000 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11530606
|
Gibco™
22390058 |
10 x 500 ml |
546.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Ham's F-10 Nährstoffmischung (F-10) wurde speziell für das Serum-freie Wachstum von CHO-Zellen (Ovarialzellen des chinesischen Hamsters) entwickelt. F-10 wurde seitdem für Serum-freies Wachstum von CHO-Kulturen sowie Serum-ergänztes Wachstum von anderen Säugetierzellen, einschließlich COS-7, primäre Ratten-Astrozyten und Prostata-Epithelzellen der Ratte, verwendet.Im Vergleich zu anderen Basalmedien enthält F-10 eine größere Anzahl von Komponenten, einschließlich Zink, Hypoxanthin und Thymidin. Serum-freies Wachstum von CHO-Zellen in F-10 hat zu einer Vielzahl von verbesserten Formulierungen, wie Ham's F-12 Nährstoffmischung (F-12), geführt.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ F-10 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ F-10 Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (12390-035). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Gibco™ F-10 enthält keine Proteine oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert F-10 eine Supplementierung, häufig mit 10%igem fötalem Kälberserum (FKS). F-10 verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (1.2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
Gemäß Norm ISO 13485, FDA | |
CHO | |
Flüssig | |
Glutamin, HEPES, Phenolrot, Natriumpyruvat | |
7,0 bis 7,4 |
2 bis 8 °C | |
1 X | |
Ham's F-10 Nährstoffmischung | |
Säugetierzellkultur |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate