Learn More
Gibco™ Ham's F-10 Nährstoffmischung
Ham's F-10 Nährstoffmischung
Marke: Gibco™ 31550049
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ham's F-10 Nährstoffmischung (F-10) wurde speziell für das Serum-freie Wachstum von CHO-Zellen (Ovarialzellen des chinesischen Hamsters) entwickelt. F-10 wurde seitdem für Serum-freies Wachstum von CHO-Kulturen sowie Serum-ergänztes Wachstum von anderen Säugetierzellen, einschließlich COS-7, primäre Ratten-Astrozyten und Prostata-Epithelzellen der Ratte, verwendet.Im Vergleich zu anderen Basalmedien enthält F-10 eine größere Anzahl von Komponenten, einschließlich Zink, Hypoxanthin und Thymidin. Serum-freies Wachstum von CHO-Zellen in F-10 hat zu einer Vielzahl von verbesserten Formulierungen, wie Ham's F-12 Nährstoffmischung (F-12), geführt.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ F-10 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ F-10 Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (-). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Gibco™ F-10 enthält keine Proteine oder Wachstumsfaktoren. Deshalb ist bei F-10 eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Rinderserum (FBS), erforderlich. F-10 verwendet ein Natriumbikarbonat-Puffersystem (1.2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5-10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
Gemäß Norm ISO 13485, FDA | |
Ham's F-10 Nährstoffmischung, 20 x 100 ml, 1x Konzentration, flüssig, pH 7,0 bis 7,4, Haltbarkeit 12 Monate, Osmolalität 275 bis 315 mOsm/kg, mit Natriumpyruvat, L-Glutamin, Phenolrot, Lagerung bei 2 bis 8 °C, für Säugetierzellkulturen | |
1 X | |
Ham's F-10 Nährstoffmischung | |
Keine HEPES | |
7,0 bis 7,4 |
2 bis 8 °C | |
CHO | |
Flüssig | |
Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat | |
Säugetierzellkultur | |
20 x 100 ml |