Learn More
Erlab™ Luftqualitätssensor Halo Sense F
Dieser angeschlossene Luftqualitätssensor Halo Sense Formaldehyde überwacht die Luftqualität in Ihren Räumen und verfolgt die Qualität der Luft, die Sie atmen. Wird eine Verschmutzung festgestellt, warnen sie den Nutzer sofort mit Licht- und Tonsignalen.
Marke: Erlab™ AS041
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Spannung/Frequenz 110-230 V / 50-60 Hz
- Energieverbrauch: 10 W
- Gehäuse: Leichter, langlebiger Kunststoff
- Erkennungssensor: Elektrochemisch
- Gewicht 1 kg - 2,2 lbs
- Empfindlichkeitsstufen: 3
- Ausgestattet mit abnehmbarem Drehteller zur Installation an: Wand, Bank, Decke
- Konnektivität über Ethernet-Anschluss (RJ45-Kabel im Lieferumfang enthalten)
- Spannungsausgang 3,3 VDC: 1 permanent für Alarmanzeige (3,3 V)
- RJ45-Kabellänge: 3 m
- Abdeckung von 14 bis 40 m2
- Kommunikationsschnittstelle: Einfache Kommunikation durch LED-Pulsationssystem / akustische Warnung (kann deaktiviert werden)
- eGuard-App: App zur Fernsteuerung und -überwachung
Spezifikation
Formaldehyde | |
Air Quality Monitoring | |
110/230 V | |
1 kg |
Air Monitoring System | |
50/60 Hz. | |
2.2 lb. |