Learn More
Erlab™ Eigenständiger Luftreiniger Halo 35 C
Dieses angeschlossene Luftfiltersystem der eigenständigen Luftreinigungsstation Halo 35 fängt luftgetragene Laborschadstoffe an der Quelle ein und hält sie dauerhaft in hocheffizienten Filtern zurück. Als eigenständiges System, das vollständig vom Lüftungssystem des Gebäudes getrennt ist, lässt sich unsere Luftreinigungsstation sehr einfach in jedem Raum installieren
Marke: Erlab™ AP011E
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Abmessungen: Außenbreite 592 mm - Außentiefe 892 mm - Außentiefe 303 mm
- Luftstrom 220 m3/h
- Sicherheitsstandards: *Filtrationsleistungen getestet gemäß der Norm AFNOR NF X 15-211:2009: Frankreich - EN 1822: 1998 (HEPA H14- und ULPA U16-Filter)
- CE Kennzeichnung
- Spannung/Frequenz: 110-230 V/50-60 Hz
- Stromverbrauch 50 W
- Betriebsmodus 24/24h - 7/7, Nacht/Tag, Min. Max. Erkennung, nur Erkennungswert
- Deckenmontage: Aufhängung über 4 Ringschrauben (im Lieferumfang enthalten)
- Gewicht: 31 kg
- Geschütztes Volumen 55 m3 oder eine Fläche von 25 m2 bei einer Deckenhöhe von 2,50 m
- Kommunikationsschnittstelle: Einfache Kommunikation über LED-Impulse: Lüftereinstellungen, Nutzungstimer, Lüfterausfall, automatische Erkennung der Luftqualitätsleistung
- eGuard™-App: App zur Fernsteuerung zur Überwachung von HALO-Geräten, zum Ändern der Einstellungen und zur sofortigen Übermittlung von Sicherheitswarnungen an Ihre Geräte (Mobilgerät, Tablet und PC).
- Konnektivität RJ45-Ethernet-Kabelanschluss
- Leistungssensoren für die Luftqualität: Halbleiter für VOCs - Elektrochemischer Sensor für Formaldehyd - Halbleiter oder elektrochemisch für eine Vielzahl von Schadstoffen
- Die Struktur besteht aus einem Metallrahmen aus korrosionsbeständigem Stahl, der mit 100 % Polyester beschichtet ist
- Filtermodul aus eingespritztem Polypropylen-Aluminium
- Kohlenstofffiltration für Gase und Dämpfe: organische Dämpfe, Formaldehyd, organische Dämpfe usw
- Säuredämpfe - Partikelfiltration für Pulver: HEPA H14-Filtrationseffizienz: 99,995 % gemäß MPPS-Methode, EN1822-Standard. ULPA U16-Filtrationseffizienz: 99,99995 % gemäß MPPS-Methode, - EN1822-Standard
- Vorfilter: Partikelfilter
- Nachfilter: Partikelfilter
Spezifikation
Eigenständige und verbundene Luftreiniger | |
LED | |
CE, AFNOR NF X 15-211:2009 | |
892 mm | |
303 mm | |
50 W | |
592 mm |
Metallischer Rahmen aus korrosionsgeschütztem Stahl, beschichtet mit 100% Polyester | |
Stainless Steel | |
35.1 in. | |
11.9 in. | |
110/230 V | |
31 kg |