Learn More
Hafniumdinitratoxid, 99.9 % (Metallbasis ohne Zr), Zr < 0.1 %, 10 % w/v, wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349778
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00798524
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium dinitrate oxide
Physikalische Form Flüssig
Menge 10 mL
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Zr), Zr < 0.1 %
Strukturformel HfO(NO3)2
UN-Nummer UN3218
Formelmasse 318.5
Reinheit (%) 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10% w/v aq. soln.