Learn More
Hafniumdinitratoxid, 99.9 % (Metallbasis ohne Zr), Zr < 0.1 %, 10 % w/v, wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hafnium dinitrate oxide |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 50 mL |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis ohne Zr), Zr < 0.1 % |
Strukturformel | HfO(NO3)2 |
UN-Nummer | UN3218 |
Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water. |
Formelmasse | 318.5 |
Reinheit (%) | 99.9% |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 10% w/v aq. soln. |