Learn More
Hafniumdichloroxid-Oktahydrat, weißes Pulver, > 98 % (Metallbasis ohne Zr), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321888
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Zur Synthese von Hafnium-(IV)-oxid
Hafnium dichloride oxide octahydrate is used in the synthesis of hafnium(IV) oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14456-34-9
Summenformel Cl2H16HfO9
Molekulargewicht (g/mol) 409.51
MDL-Nummer MFCD00150417
InChI-Schlüssel FXQGUVLIMYOGDZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym hafnium iv dichloride oxide octahydrate 98+%-hf zr
PubChem CID 131675691
IUPAC-Name Hafnium;dichlorid;nonahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Hf](Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium dichloride oxide octahydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich >98% (Metals basis excluding Zr)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 409.52 (265.40 Anhydrous)
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.2