Learn More
IKA™ HABITAT CEll, doppelwandiges 0,5 l-Paket
Das HABITAT Cell-Paket für den Bioreaktor HABITAT Research enthält ein doppelwandiges 0,5 l-Glasgefäß für Zellkulturanwendungen sowie den entsprechenden Rührantrieb.
Marke:  IKA™ 0010007645
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17705079
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zusammen mit dem separat erhältlichen Steuerturm-Paket (z. B. HABITAT Cell) erhalten Sie alle notwendigen Komponenten für eine erfolgreiche Kultivierung. Für die Temperaturregelung über den Doppelmantel empfehlen wir einen unserer Thermostate wie HRC Basic oder Control.
Lieferumfang
  • Ständer 0.5
  • HA.gv.dw.0.5 Glasgefäß, doppelwandig
  • Ha.mt.s.2 Motor, klein
  • HA.hp.s.0.5 Ernte-Leitung, gerade
  • Ha.fd Zufuhröffnung (2 St.)
  • HA.sp.m.0.5 Mikroverteiler, 5 µm
  • Ha.cn Kondensator
  • HA.ip.pi.0.5 3-Schrägblattrührer
  • HA.s.tm.1 Temperatursensor
  • HA.s.ph.0.5 pH-Sensor
  • HA.s.do.0.5 DO-Sensor
  • Ha.s.fo Schaumsensor
  • HA.s.lv.1 Füllstandssensor
  • Ha.cab.dw Kabel- und Schlauchsatz
  • Ha.sf.250 Probenkolben (4 St.)
Spezifikation
Spezifikation
0,5 l
Borosilikatglas