Learn More
Labcon H-Pette™ für die Vorbereitung von Blutausstrichen
Dieser Spender macht die Vorbereitung von Blut-Objektträgern sicher und einfach.Da das primäre Probenröhrchen nicht geöffnet werden muss, verringert sich das Risiko einer im Labor erworbenen Infektion erheblich, da Aerosole und die Exposition gegenüber durch Blut übertragenen Krankheitserregern minimiert werden.
Marke: Labcon 7620-500-010-9
86.13 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21693" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
H-pette™ vereinfacht die Vorbereitung von Blutausstrichen, indem mehrere Schritte eingespart werden und so die Effizienz gesteigert, Zeit gespart und verschwendetes Material oder Blutproben verringert werden.Die Verwendung der H-Pette™ macht Stäbe, Kapillaren oder Spritzen überflüssig, um Blut auf dem Objektträger zu dispensieren.Keine besonderen Schulungen, Fittings oder Einsätze erforderlich.
- Einfache Abgabe der Blutprobe auf einen Glas-Objektträger
- Minimiert Aerosole und reduziert das Risiko von im Labor erworbenen Infektionen
- Keine besondere Schulung, keine speziellen Fittings oder Einsätze
- Passend für alle handelsüblichen 13 mm- und 16 mm-Blutröhrchen aus Glas oder Kunststoff mit Gummistopfen
- Polystyrol
- Nicht autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
- Die Kanülenspitze hat eine Länge von 0,18 Zoll
Spezifikation
Bluttropfen-Spender | |
Ja | |
500 Packungen |