Learn More
H-B Instrument™ Easy-Read™ Individuell kalibrierte Flüssig-Gas-Thermometer:Teilweise eintauchbar
Individueller Kalibrierbericht nach Bedarf für viele Standardbetriebsverfahren
Marke: H-B Instrument™ B60202-0400
Beschreibung
- Füllung:Schwarzer Spiritus
- Jedes Thermometer wird einzeln kalibriert
- Celsius-Skala
- Sehr leicht zu lesen
- Quecksilberthermometer durch die gleiche Genauigkeit ohne jegliches Gefahrenrisiko ersetzen
- Ungiftig, ungefährlich, biologisch abbaubar
- NIST-zertifizierter detaillierter, laminierter Kalibrierbericht
- Jedes Thermometer verfügt über eine schwarze Flüssigkeit und ein gelbes Rückglas, was einen deutlichen Kontrast erzeugt, wodurch dieses Thermometer sehr gut ablesbar ist
- Individuell auf NIST-Standards bei spezifischer Temperatur kalibriert; NIST-Kalibrierbericht im Lieferumfang enthalten, der Korrekturen bis zu einem Zehntel der kleinsten Division angibt
- Enthalten eine umweltfreundliche quecksilberfreie Flüssigkeit, die ungiftig, ungefährlich und vollständig biologisch abbaubar ist
- Bei Bruch kann die Flüssigkeit problemlos mit Wasser und Seife gereinigt werden
- Bleifreies, gelb hinterlegtes Glas und schwarze Flüssigkeit sorgen für einfache Lesbarkeit und weniger Lesefehler
- Enthält ungiftige, biologisch abbaubare Enviro-Safe™ Flüssigkeit
- EnviroKleen™-zertifiziert
Anwendungen:
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Certifications
Each thermometer includes an individualized Thermometer Calibration Report stating corrections to one-tenth of the smallest division, unique report number and NIST™ standards used for the calibration. Individually serialized and made in the USA.
Spezifikation
0 °C, 60 °C, 120 °C | |
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien. | |
Teilweises Eintauchen | |
300 mm | |
Enviro-Safe™ Flüssigkeit | |
-20 °C | |
±1 °C | |
76 mm |
Jedes Thermometer enthält einen individuellen Thermometerkalibrierungsbericht, der Korrekturen an einem Zehntel der kleinsten Division, eine eindeutige Berichtsnummer und NIST Standards für die Kalibrierung angibt. Einzeln serialisiert und in den USA hergestellt | |
Precision | |
12 in. | |
Glas | |
150 °C | |
-20°bis +150 °C | |
1 °C |