Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Safety Specific Gravity/Relative Density (g/cm3) Combined Form Thermo-Hydrometers
Offers the additional convenience of an enclosed thermometer with a temperature scale of 0° to 150°F
98.20 CHF - 108.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Packaged with a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy indicating accuracy traceable to NIST. Hand inspected by U.S. quality team in exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005 and A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationally recognized and accepted by the signatory economies of the ILAC /MRA and located in ISO 14001:2004 Environmental Management System registered facility.
Länge (metrisch) 381 mm
Inhalt und Lagerung Combined form hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place, and should not be subjected to extreme temperatures.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Commonly used in industries such as food and beverage, chemical, pharmacology, transportation, refrigeration and more.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Bereich der relativen Dichte Genauigkeit Schritten Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Bereich der relativen Dichte Genauigkeit Schritten Preis Menge & Verfügbarkeit  
16628972
Unterlagen ansehen
H-B Instrument™
B61821-0200
0.800 to 0.910 ±0,001 0.001 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16608972
Unterlagen ansehen
H-B Instrument™
B61821-0000
0.600 to 0.710 ±0,001 0.001 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16658972
Unterlagen ansehen
H-B Instrument™
B61821-0500
1,200 bis 1,420 ±0,002 0.002 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16648972
Unterlagen ansehen
H-B Instrument™
08297-63
1,000 bis 1,220 ±0,002 0.002
98.20 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16618972
Unterlagen ansehen
H-B Instrument™
B61821-0100
0.700 to 0.810 ±0,001 0.001 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16638972
Unterlagen ansehen
H-B Instrument™
B61821-0300
0,900 bis 1,000 ±0,001 0.001 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16668972
Unterlagen ansehen
H-B Instrument™
B61821-0600
1,400 bis 1,620 ±0,002 0.002 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16688972
Unterlagen ansehen
H-B Instrument™
B61821-0800
1.800 to 2.000 ±0,002 0.002 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16678972
Unterlagen ansehen
H-B Instrument™
B61821-0700
1.600 to 1.820 ±0,002 0.002 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Measure specific gravity/relative density (g/cm3) of a variety of liquids in various ranges from 0.600 to 2.000
  • Conform to the accuracy requirements for ASTM thermo-hydrometers
  • 381mm (15 in.) long
  • Lead-free ballast and glass
  • Temperature standardization: 15°C (60°F)
  • Thermometer contains mercury-free blue spirit organic liquid fill
  • Thermometer divisions: 2°
  • Individually serialized
Applications:
Commonly used in industries such as food and beverage, chemical, pharmacology, transportation, refrigeration and more.
Certifications:
Packaged with a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy indicating accuracy traceable to NIST. Hand inspected by U.S. quality team in exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005 and A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationally recognized and accepted by the signatory economies of the ILAC /MRA and located in ISO 14001:2004 Environmental Management System registered facility.
Storage:
Combined form hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place, and should not be subjected to extreme temperatures.
Note:
Enclosed thermometers should be used as a general reference only. For temperature critical applications, a calibrated standard thermometer is recommended.
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Spezifikation
Spezifikation
Packaged with a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy indicating accuracy traceable to NIST. Hand inspected by U.S. quality team in exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005 and A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationally recognized and accepted by the signatory economies of the ILAC /MRA and located in ISO 14001:2004 Environmental Management System registered facility.
381 mm
Combined form hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place, and should not be subjected to extreme temperatures.
Commonly used in industries such as food and beverage, chemical, pharmacology, transportation, refrigeration and more.