Learn More
SP Bel-Art™ H-B DURAC Thermocouple Thermometer Probes
H-B DURAC Thermocouple Thermometer Probe
152.00 CHF - 157.00 CHF
Specifications
Länge (angloamerikanisch) Kabel | 40 in. |
---|---|
Länge (metrisch) Kabel | 101,5 cm |
Product Code | Brand | Sondentyp | Temperaturbereich (metrisch) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Sondentyp | Temperaturbereich (metrisch) | Price | Quantity & Availability | ||||
17214376
|
SP Bel-Art™
B60901-1200 |
J, Bleidraht, Edelstahlgeflecht | -40°bis +750 °C |
152.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17224376
|
SP Bel-Art™
B60901-1300 |
K, Bleidraht, FEP-isoliert | -200°bis +920 °C |
157.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
- For use with H-B DURAC Calibrated Thermocouple Thermometers or others that accept K or J type probes.
- For temperature measurement of liquids, semi-solids, or air/gasses
- Measure wide temperature ranges
- 15.24 cm (6”) stainless steel probe
- B60901-1300 perfect for use in dewars
Specifications
40 in. | |
101,5 cm |