Learn More
Thermo Scientific™ H-12000 Bioprocessing-Ausschwingrotor
Integrieren Sie den Thermo Scientific™ H-12000 Bioprocessing-Ausschwingrotor in Thermo Scientific™ Sorvall™ RC12BP Low-Speed-Zentrifugen.
Marke: Thermo Scientific™ 77080
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Integrieren Sie den Thermo Scientific™ H-12000 Bioprocessing-Ausschwingrotor in Thermo Scientific™ Sorvall™ RC12BP Low-Speed-Zentrifugen.
Spezifikation
H-12000 Bioprocessing-Ausschwingrotor | |
Ausschwingrotor | |
7.340 × g | |
297,2 mm | |
8117 | |
90° |
Rotorkörper aus Edelstahl, Becher aus Aluminium | |
6 x 2400 ml | |
4.700 U/min | |
141 mm | |
Thermo Scientific Zentrifugen der Serie Sorvall RC 12 mit hohem Fassungsvermögen | |
3610 × g |