Learn More
Tocris Bioscience™ GYY 4137 morpholine salt
Slow-releasing H2S donor
Marke:  Tocris Bioscience™ 3658/10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18085902
  • 138.00 CHF / 10 Milligramm
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
GYY 4137 morpholine salt is a slow-releasing H2S donor. Exhibits vasodilator and antihypertensive activity. Activity causes slow dilation of blood vessels in vitro and in vivo; does not influence vascular smooth muscle cell viability in culture. Water-soluble.
Spezifikation
Spezifikation
10 mg
GYY 4137 morpholine salt
376.47
GYY 4137 morpholine salt
Nur für Forschungszwecke