Learn More
Cytiva ERLEN 1000ML NS29
This Erlenmeyer Flask is a replacement part for Whatman™ GV 050 Series Vacuum Filtration Manifolds.
Marke: Cytiva 10442203
229.90 CHF gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21692" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Description: Replacement Part for GV 050 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
- For Use With (Application): Vacuum Filtration
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Wiederverwendbar | |
Borosilikatglas | |
Vakuumfiltration | |
Je 1 | |
Erlenmeyerkolben |
Erlenmeyerkolben (NS29) | |
Whatman GV050/2 Glas-Vakuumfilterhalter | |
Unsteril | |
GV050/2/08 | |
Gehäuse GV050 | |
1000 mL |