Learn More
Cytiva UNTERTEIL AUS GLAS FUER SERIE GV 0 0
The Lower Glass Base Assembly is a replacement part for Whatman™ GV 050 Series Vacuum Filtration Manifolds.
Marke: Cytiva 10442201
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Description: Replacement Part for GV 050 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
- For Use With (Application): Vacuum Filtration
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Wiederverwendbar | |
Borosilikatglas | |
Vakuumfiltration | |
Je 1 | |
Filtertrichter |
Filtertrichter (Basisteil, NS29) | |
Whatman GV050/2 Glas-Vakuumfilterhalter | |
Unsteril | |
GV050/2/02 | |
Gehäuse GV050 |