Learn More
Kartell™ Guko-Dichtung, 7-teilig, AD=22-86mm, Neoprene
Kartell™ 7-Adapter-Set (Guko) unterstützt einen Büchner-Trichter und enthält Adapter mit verschiedenen Abmessungen.
Marke: Kartell™ 0042000
26.03 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Unterstützt Büchner-Trichter
- Aus Neopren-Gummi
- Abmessungen für Adapter 1:
- Außendurchmesser 21 x 11 mm, Innendurchm. 17 x 7 mm, Höhe21 mm
- Abmessungen für Adapter 2:
- Außendurchmesser 27 x 16 mm, Innendurchm. 22 x 11 mm, Höhe22 mm
- Abmessungen für Adapter 3:
- Außendurchmesser 37 x 22 mm, Innendurchm. 31 x 16 mm, Höhe25 mm
- Abmessungen für Adapter 4:
- Außendurchmesser 46 x 29 mm, Innendurchm. 39 x 22 mm, Höhe29 mm
- Abmessungen für Adapter 5:
- Außendurchmesser 58 x 38 mm, Innendurchm. 50 x 30 mm, Höhe35 mm
- Abmessungen für Adapter 6:
- Außendurchmesser 69 x 45 mm, Innendurchm. 60 x 36 mm, Höhe40 mm
- Abmessungen für Adapter 7:
- Außendurchmesser 86 x 57 mm, Innendurchm. 75 x 46 mm, Höhe45 mm
Spezifikation
Grau | |
7 Adapter | |
Adapter |
Büchner-Trichter | |
Neoprengummi |