Learn More
Checkers Guard Dog™ 5-Kanal-Modul für Rechtswendung
Dieses Guard Dog™ Modul mit 5 Kanälen realisiert eine Rechtswendung um 45 Grad.
Marke: Checkers PGDS0011OB
Additional Details : Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
- Diese Guard Dog Universalmodule mit 5 Kanälen realisieren eine Linkswendung bzw. eine Rechtswendung um 45 Grad und eignen sich für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 337 cm.
- Die Module verfügen über Dog Bone Verbindungsstücke, einen verstärkten Klappdeckel für einfaches Einlegen der Kabel und eine zum Patent angemeldete Trittfläche mit aus jeweils 5 Stegen bestehenden Profilen, die für maximale Traktion sorgen.
- Kurz gesagt, die Module weisen dieselben Merkmale der herkömmlichen Guard Dog Kabelschutzabdeckungen auf. Da die Module aus allwettertauglichem Polyurethan bestehen, eignen sie sich für nahezu jeden Anwendungsfall, von Vergnügungsparks und Sportveranstaltungen bis hin zu Standorten der Schwerindustrie.
- Durch Zusammenfügen von Modulen für Linkswendung und für Rechtswendung kann eine Umgehung realisiert werden.
Spezifikation
2 ft. | |
Rechtswendung | |
Polyurethan |
Schwarz, Orange | |
50 cm | |
62 cm |