Learn More
Guanosin-5'-TriphosphatTrinatriumsalz 98-100 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11423751
Click to view available options
Menge:
100 mg
Chemische Identifikatoren
CAS 36051-31-7
Summenformel C10H16MgN5O14P3
Molekulargewicht (g/mol) 547.49
MDL-Nummer MFCD00077781,MFCD00077781
InChI-Schlüssel NMQPZZLDIUETGE-GWTDSMLYSA-N
Synonym 5'-GTP-Trinatriumsalz, 5 Akut-GTP-Trinatriumsalz
PubChem CID 92044363
SMILES [Mg].NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)[C@@H]1O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanosin-5'-Triphosphat-Trinatriumsalz
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 98 bis 100 %
Menge 100 mg
IUPAC-Name ({[({[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy}(hydroxy)phosphoryl)oxy](hydroxy)phosphoryl}oxy)phosphonic acid magnesium
Formelmasse 588.2 (Wasserfrei)
Physikalische Form Pulver