Learn More
Guanosin-5'-Triphosphat-Dinatriumsalz, 98.1 %, für HPLC-Analysen, MP-Biomedicals™
Artikelnummer. 11441132
Click to view available options
Menge:
1 g
Guanosin-5'-Triphosphat Dinatriumsalz, ≥ 95 % ist ein Substrat für RNA-Polymerasen.
  • Guanosin-5′-Triphosphat (GTP), ein Purin-Trinukleotid, ist ein Substrat für RNA-Polymerasen und für ein breites Spektrum an GTPasen, einschließlich der GTPasen der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCR) und der mit der zellulären Signalgebung und dem Zellzyklus assoziierten Guaninnukleotid-Austauschfaktoren (GEF).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36051-31-7
Summenformel C10H16MgN5O14P3
Molekulargewicht (g/mol) 547.49
MDL-Nummer MFCD03410297
InChI-Schlüssel NMQPZZLDIUETGE-GWTDSMLYSA-N
Synonym Guanosin-5'-Triphosphat, Guanosin-5'-Triphosphat-Dinatriumsalz-Dihydrat GTP, Guanosin-Triphosphat, Guanosin-5'-Triphosphat 4-, GTP4-, 2R,3S,4R,5R-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl-Methylphosphonat-oxyphosphonatooxyphosphinat, 2R,3S,4R,5R-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl-Methoxy-oxidophosphoryl-oxy-oxidophosphoryl-Phosphat
PubChem CID 131676145
SMILES [Mg].NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)[C@@H]1O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanosin-5'-Triphosphat-Dinatriumsalz
Namenshinweis Für die HPLC-Analyse
Extinktion λ max (water): 252 ± 3 nm
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥ 95 %
Menge 1 g
IUPAC-Name Dinatrium; (2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-5-[[hydroxy-[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxymethyl]oxolan-3,4-Diolat
Formelmasse 567.2
Reinheit (%) ≥95%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanosine-5'-triphosphate Disodium Salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanosine 5'-(disodium dihydrogentriphosphate)
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.