Learn More
Thermo Scientific Chemicals Guanosin-5'-Diphosphat-Dinatriumsalz
Artikelnummer. 15414209
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Guanosine-5'-diphosphate disodium salt is used to study the kinetics and characteristics of GTPases such as those associated with G-protein coupled receptors. It is also used to study cell signaling processes mediate by guanine nucleotide exchange factors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Guanosin-Diphosphat5′-Dinatriumsalz wird zur Untersuchung der Kinetik und der Merkmale von GTPasen verwendet, die mit G-Protein gekoppelten Rezeptoren assoziiert sind. ird Wzur Untersuchung von Zellsignalisierungsprozessen verwendet, die durch Guanin-Nukleotid-Austauschfaktoren vermittelt werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7415-69-2
Summenformel C10H13N5Na2O11P2
Molekulargewicht (g/mol) 487.17
MDL-Nummer MFCD00066538
InChI-Schlüssel LTZCGDIGAHOTKN-KHRSEZDTNA-L
Synonym 5-gdp pound not2na
PubChem CID 134129638
IUPAC-Name Dinatrium; (2R,3S,4S,5R)-2-(2-Amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-5-[[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxymethyl]oxolan-3,4-diolat
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanosine-5'-diphosphate disodium salt
Farbe Weiß
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 487.17
Physikalische Form Pulver